Merck
ENA947385395
Enamine
2-chloro-N-(4-iodo-2-methylphenyl)acetamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
282,10 €
250 MG
401,70 €
500 MG
633,10 €
1 G
812,50 €
2.5 G
1592,50 €
5 G
2356,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-01673-100MG
282,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
282,10 €
250 MG
401,70 €
500 MG
633,10 €
1 G
812,50 €
2.5 G
1592,50 €
5 G
2356,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
309.53
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-01673-100MG
282,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
162-163
Iupac Name
2-chloro-N-(4-iodo-2-methylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H9ClINO/c1-6-4-7(11)2-3-8(6)12-9(13)5-10/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
NMGCSCNDULDKSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01673
Melting Point
162-163
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01673
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)