Merck
ENA946841452
Enamine
tert-butyl 3-(3-methyl-2-oxobutyl)azetidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1202,50 €
2.5 G
2356,90 €
5 G
3486,60 €
10 G
5168,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-386234-100MG
416,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1202,50 €
2.5 G
2356,90 €
5 G
3486,60 €
10 G
5168,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.33
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-386234-100MG
416,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 3-(3-methyl-2-oxobutyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H23NO3/c1-9(2)11(15)6-10-7-14(8-10)12(16)17-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3
Clave InChI
STLCCXNVWUOGKL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-386234
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-386234
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)