Merck
ENA946840465
Enamine
3-[(ethylsulfanyl)methyl]pyridin-2-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1140,90 €
2.5 G
2192,60 €
5 G
3222,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-378843-100MG
423,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1140,90 €
2.5 G
2192,60 €
5 G
3222,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-378843-100MG
423,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-[(ethylsulfanyl)methyl]-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C8H12N2S/c1-2-11-6-7-4-3-5-10-8(7)9/h3-5H,2,6H2,1H3,(H2,9,10)
Clave InChI
GCQQZXIZLRGDJW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378843
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378843
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)