ENA946840166
Enamine
8-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-380920-100MG
391,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-380920-100MG
391,30 €
Iupac Name
8-fluoro-4-chromanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9FO3/c11-8-3-1-2-6-7(10(12)13)4-5-14-9(6)8/h1-3,7H,4-5H2,(H,12,13)
Clave InChI
NGVSTYVIMDWOMA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-380920
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)