ENA946840035
Enamine
3-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-379159-50MG
742,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-379159-50MG
742,30 €
Iupac Name
3-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6FN/c10-8-1-2-9-6(4-8)3-7(9)5-11/h1-2,4,7H,3H2
Clave InChI
QKEOOAIHCHFCEY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379159
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)