ENA946833912
Enamine
3-amino-4-nitronaphthalene-2-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-370874-100MG
187,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-370874-100MG
187,20 €
mp
243-244
Iupac Name
3-amino-4-nitro-2-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O4/c12-9-8(11(14)15)5-6-3-1-2-4-7(6)10(9)13(16)17/h1-5H,12H2,(H,14,15)
Clave InChI
VWOXDFIGNUTZAK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370874
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)