Merck
ENA946832347
Enamine
1-(propan-2-yloxy)cyclobutane-1-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-366542-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-366542-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-isopropoxycyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-6(2)11-8(7(9)10)4-3-5-8/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
Clave InChI
DWJSFQKWPSTEJW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366542
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366542
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)