Merck
ENA946832274
Enamine
3-bromo-2-hydroxypropanoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
563,30 €
250 MG
727,10 €
500 MG
1040,40 €
1 G
1280,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-189697-100MG
563,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
563,30 €
250 MG
727,10 €
500 MG
1040,40 €
1 G
1280,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.97
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-189697-100MG
563,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
89-94
Iupac Name
3-bromo-2-hydroxypropanoic acid
Inchi Code
1S/C3H5BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)
Clave InChI
UKORLVILOUWVTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189697
Melting Point
89-94
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189697
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)