Merck
ENA946832000
Enamine
2-chloro-N-(2,2-dimethylpropyl)acetamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1002,30 €
5 G
1484,60 €
10 G
2200,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-322523-100MG
140,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1002,30 €
5 G
1484,60 €
10 G
2200,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.65
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-322523-100MG
140,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-chloro-N-neopentylacetamide
Inchi Code
1S/C7H14ClNO/c1-7(2,3)5-9-6(10)4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
Clave InChI
BZLCOPPHWJLLPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322523
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322523
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)