ENA769517708
Enamine
methyl[(pyrimidin-4-yl)methyl]amine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-374292-100MG
239,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-374292-100MG
239,20 €
Iupac Name
N-methyl(4-pyrimidinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.2ClH/c1-7-4-6-2-3-8-5-9-6;;/h2-3,5,7H,4H2,1H3;2*1H
Clave InChI
FXWOAOXEKIEANY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374292
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)