ENA769517619
Enamine
(1-methylazetidin-2-yl)methanol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-373660-100MG
150,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-373660-100MG
150,80 €
Iupac Name
(1-methyl-2-azetidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(6)4-7/h5,7H,2-4H2,1H3
Clave InChI
ODRFPWJCWBQAJR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373660
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)