ENA769508241
Enamine
2,3,3-trimethylbutan-1-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-370707-100MG
357,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-370707-100MG
357,00 €
Iupac Name
2,3,3-trimethylbutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N.ClH/c1-6(5-8)7(2,3)4;/h6H,5,8H2,1-4H3;1H
Clave InChI
GNZQHJMPISJGCN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370707
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)