Merck
ENA769508011
Enamine
tert-butyl 7-oxo-2,5,8-triazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
474,00 €
250 MG
657,30 €
50 MG
713,20 €
500 MG
1009,60 €
1 G
1281,30 €
2.5 G
2470,80 €
5 G
3634,30 €
10 G
5367,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-365956-100MG
474,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
474,00 €
250 MG
657,30 €
50 MG
713,20 €
500 MG
1009,60 €
1 G
1281,30 €
2.5 G
2470,80 €
5 G
3634,30 €
10 G
5367,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.29
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-365956-100MG
474,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 7-oxo-2,5,8-triazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19N3O3/c1-10(2,3)17-9(16)14-6-11(7-14)5-12-8(15)4-13-11/h13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,15)
Clave InChI
LQKWXSRGSJWWND-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365956
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365956
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)