Merck
ENA769507997
Enamine
4-benzyl-1-(3-chloropropyl)piperidine
Seleccione un Tamaño
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-370271-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
251.8
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-370271-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-benzyl-1-(3-chloropropyl)piperidine
Inchi Code
1S/C15H22ClN/c16-9-4-10-17-11-7-15(8-12-17)13-14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,15H,4,7-13H2
Clave InChI
WUXPPVOAXYXHEG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370271
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370271
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)