Merck
ENA769507860
Enamine
8,9-dimethoxy-1,2,3,4,5,6-hexahydro-1-benzazocin-2-one
Seleccione un Tamaño
50 MG
596,70 €
100 MG
778,70 €
250 MG
1112,80 €
500 MG
1753,70 €
1 G
2246,40 €
2.5 G
4403,10 €
5 G
6515,60 €
10 G
9661,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-370524-50MG
596,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
596,70 €
100 MG
778,70 €
250 MG
1112,80 €
500 MG
1753,70 €
1 G
2246,40 €
2.5 G
4403,10 €
5 G
6515,60 €
10 G
9661,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.28
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-370524-50MG
596,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
8,9-dimethoxy-3,4,5,6-tetrahydrobenzo[b]azocin-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C13H17NO3/c1-16-11-7-9-5-3-4-6-13(15)14-10(9)8-12(11)17-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H,14,15)
Clave InChI
JMDATMZVJJFUOH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370524
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370524
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)