Merck
ENA769495589
Enamine
2-cyclopropylthiophene
Seleccione un Tamaño
100 MG
358,30 €
250 MG
492,20 €
500 MG
748,30 €
1 G
947,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-114466-100MG
358,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
358,30 €
250 MG
492,20 €
500 MG
748,30 €
1 G
947,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
124.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-114466-100MG
358,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-cyclopropylthiophene
Inchi Code
1S/C7H8S/c1-2-7(8-5-1)6-3-4-6/h1-2,5-6H,3-4H2
Clave InChI
MDWWPRNUHKMQCT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114466
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)