Merck
ENA715369580
Enamine
3-(tert-butoxy)benzaldehyde
Seleccione un Tamaño
100 MG
97,50 €
250 MG
139,10 €
500 MG
218,40 €
1 G
280,80 €
2.5 G
456,30 €
5 G
748,80 €
10 G
1333,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-115342-100MG
97,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
97,50 €
250 MG
139,10 €
500 MG
218,40 €
1 G
280,80 €
2.5 G
456,30 €
5 G
748,80 €
10 G
1333,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-115342-100MG
97,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-tert-butoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)13-10-6-4-5-9(7-10)8-12/h4-8H,1-3H3
Clave InChI
SKELHDLJYLXUSL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115342
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115342
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)