Merck
ENA638598629
Enamine
[(2,2-dimethylcyclopropyl)methyl]hydrazine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
339,30 €
100 MG
503,10 €
250 MG
716,30 €
500 MG
1131,00 €
1 G
1449,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-345875-50MG
339,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
339,30 €
100 MG
503,10 €
250 MG
716,30 €
500 MG
1131,00 €
1 G
1449,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
150.65
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-345875-50MG
339,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
((2,2-dimethylcyclopropyl)methyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2.ClH/c1-6(2)3-5(6)4-8-7;/h5,8H,3-4,7H2,1-2H3;1H
Clave InChI
VOAUUMIBHGYLOD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345875
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345875
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)