ENA638598584
Enamine
{4-[(6-amino-1H-indol-1-yl)methyl]phenyl}methanol hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-345356-50MG
296,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-345356-50MG
296,40 €
Iupac Name
(4-((6-amino-1H-indol-1-yl)methyl)phenyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H16N2O.ClH/c17-15-6-5-14-7-8-18(16(14)9-15)10-12-1-3-13(11-19)4-2-12;/h1-9,19H,10-11,17H2;1H
Clave InChI
GSBVRAFQPAKURN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345356
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)