Merck
ENA638597983
Enamine
pyrido[3,4-b]pyrazin-5-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1131,00 €
2.5 G
2216,50 €
5 G
3279,90 €
10 G
4864,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-343417-100MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1131,00 €
2.5 G
2216,50 €
5 G
3279,90 €
10 G
4864,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
146.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-343417-100MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
187-188
Iupac Name
pyrido[3,4-b]pyrazin-5-ylamine
Inchi Code
1S/C7H6N4/c8-7-6-5(1-2-11-7)9-3-4-10-6/h1-4H,(H2,8,11)
Clave InChI
YVOLUPPVPQLTHT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343417
Melting Point
187-188
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343417
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)