Merck
ENA638597708
Enamine
2-bromo-5-(2-fluoroethoxy)pyridine
Seleccione un Tamaño
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1296,10 €
1 G
1662,70 €
2.5 G
3257,80 €
5 G
4820,40 €
10 G
7148,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-342484-50MG
388,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1296,10 €
1 G
1662,70 €
2.5 G
3257,80 €
5 G
4820,40 €
10 G
7148,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.04
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-342484-50MG
388,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
82-85
Iupac Name
2-bromo-5-(2-fluoroethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO/c8-7-2-1-6(5-10-7)11-4-3-9/h1-2,5H,3-4H2
Clave InChI
QGSIDJQTKZJJSV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342484
Melting Point
82-85
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342484
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)