Merck
ENA638587975
Enamine
4-bromo-1H,1aH,6H,6aH-cyclopropa[a]indene-1-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1296,10 €
1 G
1662,70 €
2.5 G
3257,80 €
5 G
4820,40 €
10 G
7148,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-321466-50MG
388,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1296,10 €
1 G
1662,70 €
2.5 G
3257,80 €
5 G
4820,40 €
10 G
7148,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.1
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-321466-50MG
388,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-bromo-1,1a,6,6a-tetrahydrocyclopropa[a]indene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9BrO2/c12-6-1-2-7-5(3-6)4-8-9(7)10(8)11(13)14/h1-3,8-10H,4H2,(H,13,14)
Clave InChI
YMMCIHUSZVSEMF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321466
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321466
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)