Merck
ENA638587768
Enamine
[1-(3-bromophenyl)ethyl](ethoxy)amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-331829-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.13
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-331829-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-(1-(3-bromophenyl)ethyl)-O-ethylhydroxylamine
Inchi Code
1S/C10H14BrNO/c1-3-13-12-8(2)9-5-4-6-10(11)7-9/h4-8,12H,3H2,1-2H3
Clave InChI
NVJHHSGLLVDZSG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331829
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331829
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)