Merck
ENA638587553
Enamine
methyl 3-fluoro-2-phenylpropanoate
Seleccione un Tamaño
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1131,00 €
2.5 G
2216,50 €
5 G
3279,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-317893-100MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1131,00 €
2.5 G
2216,50 €
5 G
3279,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
182.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-317893-100MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 3-fluoro-2-phenylpropanoate
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-13-10(12)9(7-11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3
Clave InChI
IZZGFHILVLGABS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317893
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317893
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)