Merck
ENA638587219
Enamine
(piperidin-2-yl)methanesulfonamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1078,50 €
1 G
1371,00 €
2.5 G
2645,00 €
5 G
3890,40 €
10 G
5748,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-318317-50MG
354,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1078,50 €
1 G
1371,00 €
2.5 G
2645,00 €
5 G
3890,40 €
10 G
5748,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.72
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-318317-50MG
354,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
piperidin-2-ylmethanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O2S.ClH/c7-11(9,10)5-6-3-1-2-4-8-6;/h6,8H,1-5H2,(H2,7,9,10);1H
Clave InChI
ZBVQCJLBBSLTNG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318317
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318317
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)