Merck
ENA638586858
Enamine
2-{4-chlorothieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl}pyridine
Seleccione un Tamaño
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1272,70 €
2.5 G
2493,40 €
5 G
3690,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-316266-50MG
296,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1272,70 €
2.5 G
2493,40 €
5 G
3690,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.71
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-316266-50MG
296,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
201-203
Iupac Name
4-chloro-2-(2-pyridinyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H6ClN3S/c12-9-7-4-6-16-11(7)15-10(14-9)8-3-1-2-5-13-8/h1-6H
Clave InChI
DXGOYKNIXVTFHL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316266
Melting Point
201-203
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316266
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)