Merck
ENA638586504
Enamine
1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
178,10 €
250 MG
254,80 €
500 MG
483,60 €
1 G
634,40 €
2.5 G
1246,70 €
5 G
1843,40 €
10 G
2733,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-273390-100MG
178,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
178,10 €
250 MG
254,80 €
500 MG
483,60 €
1 G
634,40 €
2.5 G
1246,70 €
5 G
1843,40 €
10 G
2733,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.28
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-273390-100MG
178,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
128-130
Iupac Name
1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
Inchi Code
1S/C8H13N3O2S/c9-14(12,13)8-5-10-11(6-8)7-3-1-2-4-7/h5-7H,1-4H2,(H2,9,12,13)
Clave InChI
LYQPLCAVOWEOFE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273390
Melting Point
128-130
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273390
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)