Merck
ENA638586490
Enamine
2-[(dimethylamino)methyl]benzene-1-sulfonamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
10 G
2809,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-272055-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
10 G
2809,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.29
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-272055-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-[(dimethylamino)methyl]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H14N2O2S/c1-11(2)7-8-5-3-4-6-9(8)14(10,12)13/h3-6H,7H2,1-2H3,(H2,10,12,13)
Clave InChI
NRAOBJOUJXNRHS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272055
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272055
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)