Merck
ENA638586403
Enamine
2-bromoprop-2-ene-1-sulfonyl fluoride
Seleccione un Tamaño
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1019,20 €
1 G
1307,80 €
2.5 G
2563,60 €
5 G
3793,40 €
10 G
5626,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-253266-50MG
304,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1019,20 €
1 G
1307,80 €
2.5 G
2563,60 €
5 G
3793,40 €
10 G
5626,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.03
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-253266-50MG
304,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-bromoprop-2-ene-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C3H4BrFO2S/c1-3(4)2-8(5,6)7/h1-2H2
Clave InChI
TYJMQEDWMOIJGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253266
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253266
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)