Merck
ENA638586102
Enamine
5-(piperazin-1-yl)pentan-1-ol dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.19
Número MDL:
Iupac Name
5-(piperazin-1-yl)pentan-1-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2O.2ClH/c12-9-3-1-2-6-11-7-4-10-5-8-11;;/h10,12H,1-9H2;2*1H
Clave InChI
DDWOPUJRPRXMAR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316120
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316120
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)