Merck
ENA580354787
Enamine
2-fluoro-N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]aniline
Seleccione un Tamaño
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1047,30 €
5 G
1529,60 €
10 G
2245,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-321311-100MG
185,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1047,30 €
5 G
1529,60 €
10 G
2245,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.28
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-321311-100MG
185,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-fluoro-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]aniline
Inchi Code
1S/C12H17FN2O/c13-11-3-1-2-4-12(11)14-5-6-15-7-9-16-10-8-15/h1-4,14H,5-10H2
Clave InChI
XTUKLPCGSNKBGD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321311
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321311
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)