Merck
ENA580354541
Enamine
(2E)-3-(3-phenylphenyl)prop-2-enoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1329,90 €
10 G
1972,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-322912-100MG
120,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1329,90 €
10 G
1972,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-322912-100MG
120,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2E)-3-[1,1'-biphenyl]-3-yl-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C15H12O2/c16-15(17)10-9-12-5-4-8-14(11-12)13-6-2-1-3-7-13/h1-11H,(H,16,17)/b10-9+
Clave InChI
QQQNPVHFBDPNNA-MDZDMXLPSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322912
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322912
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)