ENA580354052
Enamine
(1,1-difluoro-4-phenylbutan-2-yl)(methyl)amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-321974-50MG
296,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-321974-50MG
296,40 €
Iupac Name
1,1-difluoro-N-methyl-4-phenylbutan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15F2N.ClH/c1-14-10(11(12)13)8-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10-11,14H,7-8H2,1H3;1H
Clave InChI
WWIPKCHXUPLPCW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321974
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)