Merck
ENA580350173
Enamine
3-bromo-1-(4-chloro-2-fluorophenyl)pyrrolidin-2-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1002,30 €
5 G
1484,60 €
10 G
2200,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-318219-100MG
140,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1002,30 €
5 G
1484,60 €
10 G
2200,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
292.53
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-318219-100MG
140,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-bromo-1-(4-chloro-2-fluorophenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H8BrClFNO/c11-7-3-4-14(10(7)15)9-2-1-6(12)5-8(9)13/h1-2,5,7H,3-4H2
Clave InChI
QTXNRSYXEFCNAS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318219
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318219
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)