ENA580350006
Enamine
1-[2-(hydroxymethyl)morpholin-4-yl]ethan-1-one
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-316160-100MG
363,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-316160-100MG
363,50 €
Iupac Name
1-(2-(hydroxymethyl)morpholino)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C7H13NO3/c1-6(10)8-2-3-11-7(4-8)5-9/h7,9H,2-5H2,1H3
Clave InChI
FLDCPLTXBLXMAP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316160
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)