Merck
ENA580349518
Enamine
ethyl 2-acetyl-4-cyclopropyl-4-oxobutanoate
Seleccione un Tamaño
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1002,30 €
5 G
1484,60 €
10 G
2200,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-315619-100MG
140,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1002,30 €
5 G
1484,60 €
10 G
2200,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.25
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-315619-100MG
140,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl 2-acetyl-4-cyclopropyl-4-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C11H16O4/c1-3-15-11(14)9(7(2)12)6-10(13)8-4-5-8/h8-9H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
BGXKYGJIIHLFPM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315619
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315619
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)