ENA580348396
Enamine
dimethyl[(pyridin-3-yl)imino]-lambda6-sulfanone
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-222390-50MG
349,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-222390-50MG
349,20 €
Iupac Name
S-methyl-N-(pyridin-3-yl)methanesulfinamide
Inchi Code
1S/C7H10N2OS/c1-11(2,10)9-7-4-3-5-8-6-7/h3-6H,1H2,2H3,(H,9,10)
Clave InChI
LDWGTZBTHOLBDN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222390
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)