Merck
ENA517162707
Enamine
{[1,3]thiazolo[4,5-c]pyridin-2-yl}hydrazine
Seleccione un Tamaño
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1448,20 €
1 G
1857,70 €
2.5 G
3641,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-311799-50MG
431,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1448,20 €
1 G
1857,70 €
2.5 G
3641,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-311799-50MG
431,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
272-274
Iupac Name
2-hydrazino[1,3]thiazolo[4,5-c]pyridine
Inchi Code
1S/C6H6N4S/c7-10-6-9-4-3-8-2-1-5(4)11-6/h1-3H,7H2,(H,9,10)
Clave InChI
UURRSHHHLAFOIP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311799
Melting Point
272-274
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311799
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)