Merck
ENA517162486
Enamine
2,3-difluoropyridin-4-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
80,60 €
250 MG
115,70 €
500 MG
182,00 €
1 G
234,00 €
2.5 G
514,80 €
5 G
952,90 €
10 G
1761,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-311567-100MG
80,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
80,60 €
250 MG
115,70 €
500 MG
182,00 €
1 G
234,00 €
2.5 G
514,80 €
5 G
952,90 €
10 G
1761,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.56
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-311567-100MG
80,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,3-difluoropyridin-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H4F2N2.ClH/c6-4-3(8)1-2-9-5(4)7;/h1-2H,(H2,8,9);1H
Clave InChI
JLOFFXQMVPOYID-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311567
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311567
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)