Merck
ENA517162482
Enamine
[3-ethyl-5-(iodomethyl)oxolan-3-yl]methanol
Seleccione un Tamaño
50 MG
394,70 €
100 MG
565,00 €
250 MG
788,60 €
500 MG
1217,60 €
1 G
1547,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-311516-50MG
394,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
394,70 €
100 MG
565,00 €
250 MG
788,60 €
500 MG
1217,60 €
1 G
1547,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.11
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-311516-50MG
394,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(3-ethyl-5-(iodomethyl)tetrahydrofuran-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H15IO2/c1-2-8(5-10)3-7(4-9)11-6-8/h7,10H,2-6H2,1H3
Clave InChI
ZICPUOILXZMYGJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311516
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311516
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)