Merck
ENA517162138
Enamine
3-(benzylsulfanyl)pyrazine-2-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-310420-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.29
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-310420-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(benzylsulfanyl)-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O2S/c15-12(16)10-11(14-7-6-13-10)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2,(H,15,16)
Clave InChI
OMNDPRPCKFNBNP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310420
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310420
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)