ENA517161227
Enamine
8-cyclopropyl-3-oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-301596-100MG
140,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-301596-100MG
140,40 €
Iupac Name
(1R,5S)-8-cyclopropyl-3-oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c11-8-6-3-4-7(9(12)13-8)10(6)5-1-2-5/h5-7H,1-4H2
Clave InChI
LWQAQDPQCLVMFL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301596
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)