ENA514507200
Enamine
ethyl methyl(3-oxobutyl)phosphinate
About This Item
Iupac Name
ethyl methyl(3-oxobutyl)phosphinate
Inchi Code
1S/C7H15O3P/c1-4-10-11(3,9)6-5-7(2)8/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
GAGXLACYLGNPEZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305985
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)