ENA514507173
Enamine
1-cyclopropyl-4-methoxybutane-1,3-dione
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-305723-100MG
363,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-305723-100MG
363,50 €
Iupac Name
1-cyclopropyl-4-methoxybutane-1,3-dione
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-11-5-7(9)4-8(10)6-2-3-6/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
RTGNWSGDQHXYTG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305723