Merck
ENA514506988
Enamine
ethyl 2-amino-1-methylcyclopentane-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
175,50 €
250 MG
249,60 €
500 MG
393,90 €
1 G
504,40 €
2.5 G
988,00 €
5 G
1459,90 €
10 G
2163,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-305195-100MG
175,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
175,50 €
250 MG
249,60 €
500 MG
393,90 €
1 G
504,40 €
2.5 G
988,00 €
5 G
1459,90 €
10 G
2163,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-305195-100MG
175,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl 2-amino-1-methylcyclopentanecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-3-12-8(11)9(2)6-4-5-7(9)10/h7H,3-6,10H2,1-2H3
Clave InChI
KWNRJTCVDJSFTE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305195
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305195
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)