Merck
ENA514506843
Enamine
tert-butyl 2-isocyanatoacetate
Seleccione un Tamaño
100 MG
128,70 €
250 MG
184,60 €
500 MG
352,30 €
1 G
475,80 €
2.5 G
932,10 €
5 G
1381,90 €
10 G
2047,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-304691-100MG
128,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
128,70 €
250 MG
184,60 €
500 MG
352,30 €
1 G
475,80 €
2.5 G
932,10 €
5 G
1381,90 €
10 G
2047,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-304691-100MG
128,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 2-isocyanatoacetate
Inchi Code
1S/C7H11NO3/c1-7(2,3)11-6(10)4-8-5-9/h4H2,1-3H3
Clave InChI
JPGTZLMGEUIJGV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304691
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)