Merck
ENA514506573
Enamine
2-(prop-2-en-1-yloxy)ethan-1-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
357,00 €
250 MG
490,90 €
500 MG
748,30 €
1 G
945,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-306271-100MG
357,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
357,00 €
250 MG
490,90 €
500 MG
748,30 €
1 G
945,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
137.61
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-306271-100MG
357,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(allyloxy)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-2-4-7-5-3-6;/h2H,1,3-6H2;1H
Clave InChI
BYHSFTFGFCNWQH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306271
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306271
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)