Merck
ENA514506473
Enamine
(1,3-dioxan-5-yl)methanesulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
391,30 €
100 MG
582,40 €
250 MG
832,00 €
500 MG
1310,40 €
1 G
1679,60 €
2.5 G
3292,90 €
5 G
4872,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-305122-50MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
391,30 €
100 MG
582,40 €
250 MG
832,00 €
500 MG
1310,40 €
1 G
1679,60 €
2.5 G
3292,90 €
5 G
4872,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.64
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-305122-50MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(1,3-dioxan-5-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H9ClO4S/c6-11(7,8)3-5-1-9-4-10-2-5/h5H,1-4H2
Clave InChI
ZQWQUZTZWWDBPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305122
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305122
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)