Merck
ENA514238646
Enamine
3-(4,4-dimethyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)propanoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
101,40 €
250 MG
145,60 €
500 MG
228,80 €
1 G
293,80 €
2.5 G
579,80 €
5 G
728,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-34801-100MG
101,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
101,40 €
250 MG
145,60 €
500 MG
228,80 €
1 G
293,80 €
2.5 G
579,80 €
5 G
728,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-34801-100MG
101,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
103-105
Iupac Name
3-(4,4-dimethyl-2,5-dioxo-1-imidazolidinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O4/c1-8(2)6(13)10(7(14)9-8)4-3-5(11)12/h3-4H2,1-2H3,(H,9,14)(H,11,12)
Clave InChI
TWIDPXDENRHUJQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34801
Melting Point
103-105
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34801
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)