Merck
ENA514236983
Enamine
3-methyl-1-(oxolan-2-yl)butan-2-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1131,00 €
2.5 G
2216,50 €
5 G
3279,90 €
10 G
4864,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-301038-100MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1131,00 €
2.5 G
2216,50 €
5 G
3279,90 €
10 G
4864,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-301038-100MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-methyl-1-tetrahydro-2-furanyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C9H16O2/c1-7(2)9(10)6-8-4-3-5-11-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
YCMDQIOSDZRHLZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301038
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301038
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)